Läs mer
Gibco™ Poly-D-lysin
Produktkod. 16021412 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16021412 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 16021412 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer A3890401
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Poly-D-Lysine är en extracellulär matris som används för att underlätta vidhäftning av neurala celler till vävnadskulturbehandlade plast- och glasytor. När den används på Nunc plast med B-27 kosttillskott eller B-27 Plus Neuronal Culture System, Poly-D-Lysine upprätthåller cellviabilitet och normala tillväxtegenskaper i flera neuronala celltyper.
Poly-D-Lysine är en kemiskt syntetiserad extracellulär matris som används för att underlätta cellvidhäftning till vävnadskulturbehandlade plast- och glasytor. Poly-D-Lysine innehåller polymerer med en molekylvikt mellan 50 000– 150 000 Dalton vilket gör denna produkt idealisk för neuronala odlingstillämpningar. Denna bruksfärdiga produkt tillhandahålls som en vätska i en koncentration av 0,1 mg/ml. När den används på Nunc cellodlingsplaster med B-27 Kosttillskott eller B-27 Plus Neuronal Culture System, Poly-D-Lysine har visat sig bibehålla cellviabilitet och normala tillväxtegenskaper i flera neuronala celltyper. Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Syntetiskt och utan animaliskt ursprung
  • Sterilfiltrerad för cellodlingsapplikationer
  • Validerad med B-27 Komplettera och B-27 Plus Neuronal Culture System när det används med Nunc skålar i plast och glasbotten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 0.1 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Form Vätska
Produkttyp Extracellulär matris
Sterilitet Sterila
Produktlinje Gibco
Renhet eller kvalitetsklass Cellkulturkvalitet
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Godkänd för transport på Wet Ice
Källa Fri från animaliskt ursprung, syntetisk