Läs mer
Poly-D-lysinhydrobromid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466632 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11466632 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215017580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4285.00 SEK
    4077.83 SEK / 100mg
    Save 207.17 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förbättrar cellvidhäftning till fasta underlag. Poly-D-lysinhydrobromid, MP Biomedicals är en syntetisk aminosyra som binder till DNA, röda blodkroppsmembran och eventuellt negativt laddat protein. Det har visat sig eliminera prionproteiner från infekterade celler. Mo
När det adsorberas till odlingsytan ökar polylysin antalet positivt laddade platser som är tillgängliga för cellbindning. Det är en kompromiss mellan enklare att använda produkter med lägre molekylvikt och de extremt viskösa högre molekylvikterna.
Polylysin förbättrar den elektrostatiska interaktionen mellan negativt laddade joner i cellmembranet och odlingsytan. Både D- och L-formerna kan användas som ett beläggningssubstrat, eftersom polylysin är en ospecifik bindningsfaktor för celler; dock kan vissa celler smälta det. I detta fall bör poly-D-lysin användas som fästfaktor så att cellerna inte störs av överdrivet upptag av L-lysin.
Poly-D-Lysine Hydrobromide används vanligtvis som beläggningssubstrat för odlingsskålar, objektglas etc. Andra användningsområden för polylysin har också rapporterats:
  • Konjugering till metotrexat för ökad läkemedelstransport
  • Mikroinkapsling av öar
  • Använd i en enkel reproducerbar procedur för kromosomala preparat från en mängd olika vävnader
  • Immobilisering av levande celler i biokompatibla semipermeabla mikrokapslar
  • Vid framställning av polykatjoniska pärlor
  • Konjugering till albumin och pepparrotsperoxidas för att förbättra cellupptaget
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly-D-lysine Hydrobromide
CAS 27964-99-4
Molekylformel C6H15BrN2O2
Synonym d-lysine hydrobromide
Löslighetsinformation 50 mg/ml, H2O
InChI-nyckel MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
LEDER C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
IUPAC-namn (2R)-2,6-diaminohexansyra;hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 227.102
Kvantitet 100 mg
PubChem CID 87493163
Formel vikt 70000-150000
Fysisk form Pulver