Läs mer
Poly(dimetylsiloxan), TRC
Produktkod. 30008651
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008651 10 g
17957534 5 g
17947264 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP68834010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-62-9
Molekylformel (C2H6OSi)n
Synonym Dimethylpolysiloxane
LEDER C[Si](C)(C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silicone oil
Kvantitet 10 g