Läs mer
Poly-DL-alanine, 95%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11408330 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. 11408330
Brand: MP Biomedicals 0210267783
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 25281-63-4
Molekylformel C3H7NO2
MDL-nummer MFCD00166369
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly-DL-alanine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 1000 to 5000
Fysisk form Pulver