Läs mer
Poly(DL-lactide-co-glycolide), 50:50 lactide glycolide, M.N. 5,000 to 10,000 Da
Produktkod. 11936981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11936981 1 g Glasflaska 1g
11340290 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436200010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26780-50-7 | (C3H4O2)x(C2H2O2)y | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26780-50-7
Molekylformel (C3H4O2)x(C2H2O2)y
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00131930
InChI-nyckel LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYNA-N
Synonym vicryl, poly d,l-lactide-co-glycolide, polyglactin 370 usan, polyglactin, 1,4-dioxane-2,5-dione-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 1:1, polyglactin 910 usan, vicryl rapide, vicryl plus
PubChem CID 71391
IUPAC-namn 1,4-dioxan-2,5-dion; 3,6-dimetyl-1,4-dioxan-2,5-dion
LEDER CC(-*)C(=O)OCC(=O)O-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(DL-lactide-co-glycolide)
Färg Tan till vitt
Fysisk form Kristallint pulver eller granulat
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Viskositet 0.15 to 0.25 dL/g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.