Läs mer
Poly(Etylenadipat)~ 10 000 enligt GPC, TRC
Produktkod. 30382174
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382174 250 mg
30380084 500 mg
30379099 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382174 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE249380250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24938-37-2
Molekylformel C6H10O4 . C2H6O2
Synonym 1,2-Ethanediol-adipic Acid Copolymer, Adipic Acid-1,2-ethanediol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Copolymer, Adipic Acid-ethylene Glycol Polyester, Adipic Acid-ethylene Glycol Polymer, Hexanedioic acid-ethylene glycol copolymer, PEGA, Poly(Ethylene Glycol Adipate), Ethylene Glycol-adipic Acid Polymer
IUPAC-namn bis(2-hydroxyetyl) hexanedioat
LEDER OCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(Ethylene Adipate)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O6/c11-5-7-15-9(13)3-1-2-4-10(14)16-8-6-12/h11-12H,1-8H2
Formel vikt 234.1103