Läs mer
Poly(ethylene glycol), average M.W. 1450
Produktkod. 10742602 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10742602 100 g Plastflaska 100g
10637401 500 g Plastflaska 500g
10187940 1 kg Plastflaska 1kg
10557752 3 kg Plast trumma 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10742602 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418041000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(ethylene glycol)
Färg Vitt
Namnnotering Average M.W. 1450
Fysisk form Vaxiga flingor
Smältpunkt 44.0°C to 48.0°C
Linjär formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Kvantitet 100 g
Hydroxylvärde 70 to 80mg KOH/g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Viskositet 36-42 mPa.s ( 20°C 50% in water)
Vatten 0.5% max. (K.F.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.