Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Poly(ethylene glycol) |
| Fysisk form | Vätska |
| Smältpunkt | -65,0 °C |
| Densitet | 1.1250g/mL, 1.125 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | 171 °C |
| Hydroxylvärde | 534 till 591 mg KOH/g |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Förpackning | Plastflaska |
| Linjär formel | H(OCH2CH2)nOH |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
- Varning
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.