Läs mer
Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Produktkod. 10732431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10732431 5 mL Plastflaska 5ml
10654702 1 L Plastflaska 1 L
10494395 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10732431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192210050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(ethylene glycol)
Fysisk form Vätska
Smältpunkt -65.0°C
Linjär formel H(OCH2CH2)nOH
Densitet 1.1250g/mL, 1.125
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 200
Flampunkt 171°C
Hydroxylvärde 534 to 591mg KOH/g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.4580 to 1.4610
Viskositet 60-70 mPa.s (20°C)
Vatten 0.5% max. (K.F.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.