Läs mer
Poly(etylenglykol), genomsnittlig M.W. 400
Produktkod. 10389123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10389123 5 L Plast trumma 5 L
10634892 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10389123 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192230051
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(ethylene glycol)
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kokpunkt >200,0 °C
Smältpunkt 4,0 °C till 8,0 °C
Densitet 1.1275g/mL, 1.1275
Kvantitet 5 L
Flampunkt 235 °C
Hydroxylvärde 267 till 295 mg KOH/g
Förpackning Plast trumma
Linjär formel H(OCH2CH2)nOH
Brytningsindex 1,4650 till 1,4680
Merck Index 15, 7688
Viskositet 110-125 mPa (20 °C)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i många organiska lösningsmedel
Formel vikt 400
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.