Läs mer
Poly(etylenglykol), i genomsnitt 600 M.W.
Produktkod. 10471621 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471621 1 L Plastflaska 1 L
10712305 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471621 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192240010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(ethylene glycol)
Namnnotering Genomsnittligt M.W. 600
Fysisk form Viskös vätska efter smältning
Smältpunkt 17,0 °C till 22,0 °C
Linjär formel H(OCH2CH2)nOH
Densitet 1.1265g/mL, 1.1265
Merck Index 15, 7688
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i många organiska lösningsmedel
Kvantitet 1 L
Formel vikt 600
Flampunkt 252 °C
Hydroxylvärde 178 till 197 mg KOH/g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1,4660 till 1,4700
Viskositet 16-19 mPa (20 °C)
Vatten 0,5 % max. (K.F.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.