Läs mer
Poly(etylenglykol), genomsnittlig M.W. 8000
Produktkod. 10309103 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10309103 10 kg Plast trumma 10kg
10005850 1 kg Plastflaska 1kg
10065830 3 kg Plast trumma 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10309103 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418050100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEG
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(ethylene glycol)
Färg vita flingor
Namnnotering Genomsnittligt M.W. 8000
Smältpunkt 55,0 °C till 60,0 °C
Kvantitet 10 kg
Flampunkt 270 °C
Hydroxylvärde 12 till 16 mg KOH/g
Förpackning Plast trumma
Linjär formel H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Viskositet 300-450 mPa (20 °C, 50 % i vatten)
Vatten ≤0,5 % (K.F.)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.