Läs mer
Poly(etylenglykolmetyleter), medelmolekylvikt 500, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10200233 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10200233 500 g Glasflaska 500g
10433263 5 g Glass bottle 5g
10758113 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10200233 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387895000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9004-74-4
Molekylformel (C2H4O)nCH4O
Molekylvikt (g/mol) 76.10
MDL-nummer MFCD00084416
InChI-nyckel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
LEDER COCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(ethylene glycol methyl ether)
Smältpunkt 12°C
Färg Färglös
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln.)
Flampunkt 268°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(OCH2CH)nOH
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn 2-metoxietanol
Viskositet 20 mm2/s (50°C)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.