Läs mer
Poly(ethylene glycol) Methyl Ether Mn~2000, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methoxypolyethylene Glycol |
| CAS | 9004-74-4 |
| Molekylformel | CH3O(CH2CH2O)nH |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Methoxypolyethylene Glycol), α-Methyl-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl), Polyoxyethylene Monomethyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Methyl Ether, Poly(Ethylene Oxide) Monomethyl Ether; |
| LEDER | OCCOC |