Läs mer
Poly(etylenoxid), MW 600 000 till 1 000 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10255570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255570 5 g Glasflaska 5g
10499660 100 g Glasflaska 100g
10146633 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10255570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 183220050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym PEO
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(ethylene oxide)
Färg Vitt
Namnnotering Approximate M.W. 900, 000
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 65.0°C to 67.0°C
Linjär formel (-CH2CH2O-)n
Merck Index 15, 7688
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.