missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Poly(hexamethylenebicyanoguanide-hexamethylenediamine) Hydrochloride(Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly(hexamethylenebicyanoguanide-hexamethylenediamine) Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N8.ClH/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12;/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18);1H |
| Formel vikt | 286.1421 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?