Beskrivning
- Dubbelsträngad polyribonukleotid poly(I)− poly(C) har visats inducera interferon i kaninceller
- Denna produkt dispenseras i vikt av torrt material
- Denna vikt inkluderar polymer, restsalt och restvatten
- Innehållet av polymer kan variera från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 265 mg |
| Färg | Vitt |
| Form | Pulver |