Läs mer
MP Biomedicals™ Poly-L-Glutamic Acid, MW 50,000-100,000
Produktkod. 11447162 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1000 mg
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447162 1000 mg 1g
11437162 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447162 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0215191891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15125.00 SEK
    14406.77 SEK / 1g
    Save 718.23 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Renhet 95%
Innehåll och lagring 0°C
Formatera Powder
För användning med (applikation) Used in the construction of Polypeptide based Copolymer membranes, micelles and nanoparticles
Molekylvikt (g/mol) 50000 to 100000
Produkttyp Poly-L-Glutamic Acid from Synthetic
Kvantitet 1000 mg