Läs mer
Poly-L-lysinhydrobromid [MW 1 500-8 000], MP Biomedicals
Produktkod. 17328583 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
100mg
Produktkod.
17328583 100mg
1 options
Produktkod. 17328583 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215268980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2348.55 SEK / 100mg
    Save 121.45 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly-L-Lysine Hydrobromide [MW 1, 500-8, 000]
CAS 25988-63-0
Molekylformel C18H38N6O4
Synonym lysyllysyllysine, l-lysyl-l-lysyl-l-lysine, unii-y7f82m80k8, trilysine, h-lys-lys-lys-oh, s-6-amino-2-s-6-amino-2-s-2,6-diaminohexanamido hexanamido hexanoic acid, l-lysine, l-lysyl-l-lysyl, 2olb, lysyl-lysyl-lysine, polylysine hbr
Kvantitet 100 mg
InChI-nyckel WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
LEDER C(CCN)CC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)O)N
IUPAC-namn (2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2,6-diaminohexanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexansyra
Molekylvikt (g/mol) 402.54
PubChem CID 72363
Formel vikt 1,500 to 8,000