Läs mer
Poly-L-lysinhydrobromid [MW 4 000-15 000], MP Biomedicals
Produktkod. 11488340 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
500mg
Produktkod. 11488340
Brand: MP Biomedicals 0210269180
Bara null kvar
Kemiska identifierare
CAS 25988-63-0
Molekylformel C18H38N6O4
Molekylvikt (g/mol) 402.54
InChI-nyckel WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Synonym lysyllysyllysine, l-lysyl-l-lysyl-l-lysine, unii-y7f82m80k8, trilysine, h-lys-lys-lys-oh, s-6-amino-2-s-6-amino-2-s-2,6-diaminohexanamido hexanamido hexanoic acid, l-lysine, l-lysyl-l-lysyl, 2olb, lysyl-lysyl-lysine, polylysine hbr
PubChem CID 72363
IUPAC-namn (2S)-6-amino-2-[[(2S)-6-amino-2-[[(2S)-2,6-diaminohexanoyl]amino]hexanoyl]amino]hexansyra
LEDER C(CCN)CC(C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly-L-Lysine Hydrobromide
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 4,000 to 15,000