Läs mer
Poly(metyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan), molekylvikt 14 000, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399308 25 g 25g
11379308 5 g 5g
11389308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043230.14
Request Bulk or Custom Format
Fluorosilikonsmörjmedel
Fluorosilikonsmörjmedel, smörjmedelstillsats, släppmedel, skumdämpande medel, tillsats för att förbättra kemisk resistens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-56-1
Molekylformel C4H7F3OSi
Molekylvikt (g/mol) 156.179
MDL-nummer MFCD00241477
InChI-nyckel CUMCLKHSZZGALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,3,3-trifluoropropyl silanone, poly methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane, methyl-oxo-3,3,3-trifluoropropyl silane, 5,5,5-trifluoro-2-silapentane-2-one, poly 3,3,3-trifluoropropylmethylsiloxane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, silane, methyloxo 3,3,3-trifluoropropyl, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, mixture of tri-and tetra
PubChem CID 4285173
IUPAC-namn metyl-oxo-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
LEDER C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
Namnnotering M.W. 14,000
Fysisk form Vätska
Densitet 1.30 g/mL
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 25 g
Flampunkt 315°C (599°F)
Brytningsindex 1.383
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.