Läs mer
Poly(metyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan), molekylvikt 2 400, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339308 25 g 25g
11329308 5 g 5g
11319308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043228.14
Request Bulk or Custom Format
Fluorosilikonsmörjmedel
FluorosilikonsmörjmedelPoly(metyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) används vid framställning av silikoniserade glasfiberskivor, som fungerar som ett stöd för proteinkemisk analys av elektroblottade proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-56-1
Molekylformel C4H7F3OSi
Molekylvikt (g/mol) 156.179
MDL-nummer MFCD00241477
InChI-nyckel CUMCLKHSZZGALD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,3,3-trifluoropropyl silanone, poly methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane, methyl-oxo-3,3,3-trifluoropropyl silane, 5,5,5-trifluoro-2-silapentane-2-one, poly 3,3,3-trifluoropropylmethylsiloxane, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, silane, methyloxo 3,3,3-trifluoropropyl, methyl 3,3,3-trifluoropropyl cyclopolysiloxanes, mixture of tri-and tetra
PubChem CID 4285173
IUPAC-namn metyl-oxo-(3,3,3-trifluorpropyl)silan
LEDER C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
Färg Färglös
Namnnotering M.W. 2,400
Fysisk form Vätska
Densitet 1.25 g/mL
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Kvantitet 25 g
Flampunkt 260°C (500°F)
Brytningsindex 1.381
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.