Läs mer
Poly(metylakrylat), lösning i toluen, medelmolekylvikt ca. 40 000 (GPC), Thermo Scientific™
Produktkod. 10552471 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552471 500 mg Glasflaska 500mg
1 options
Produktkod. 10552471 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310695000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(methyl acrylate)
CAS 9003-21-8
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 110,0 °C
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kvantitet 500 mg
Flampunkt 4 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel (C4H6O2)n
Linjär formel [-CH2CH(CO2CH3)-]n
MDL-nummer MFCD00084441
Synonym 4-phenylmethoxyphenyl methyl prop-2-enoate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i ester, aromatiska kolväten, ketoner,
InChI-nyckel PTMPEQAUGJJXJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C(-*)C-*
IUPAC-namn [4-(bensyloxi)fenyl]metylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 268.31
PubChem CID 4206998
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Poly(methyl acrylate), solution in toluene, average M.W. ca. 40000 (GPC)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.