Läs mer
Poly(metylmetakrylat), 600 mikron
Produktkod. 11345018
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11345018 50 g 50g
11355018 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345018 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043969.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Poly(metylmetakrylat), 600 mikron används i många medicinska och biokemiska tillämpningar. Den är lämplig för 2D- och 3D-partikelsammansättningar och för undersökningar i det kolloidala kristallfältet på grund av den höga monodispersiteten. Den används också inom området en- och tvåkomponenttoner för kopieringsmaskiner. Vidare har den en reducerad ospecifik proteinbindningsaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9011-14-7
Molekylformel (C5H8O2)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00134349
InChI-nyckel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metyl-l-oxopropan-2-yl
LEDER COC(=O)C(C)(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (methyl methacrylate)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Partikelstorlek 600 mikron
Löslighetsinformation Löslig i tetrahydrofuran, toluen, cyklohexanon, etylacetat och kloroform. Olöslig i vatten, alkoholer och alifatiska kolväten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.