Läs mer
Poly(metylmetakrylat), pärlor, genomsnittlig M.W. 35,000
Produktkod. 10701651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701651 25 g Glasflaska 25g
10711651 500 g Glasflaska 500g
10791641 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178760250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.73 SEK
    697.65 SEK / 25g
    Save 79.08 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9011-14-7
Molekylformel (C5H8O2)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00134349
InChI-nyckel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metyl-l-oxopropan-2-yl
LEDER COC(=O)C(C)(-*)C-*
Specifications
Kemiskt namn eller material Poly(methyl methacrylate)
Färg Vitt
Namnnotering nominell M.W. 38000
Fysisk form Pärlor
Smältpunkt 105,0 °C
Linjär formel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Densitet 1.18
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, bensen, kloroform, mek, thf
Kvantitet 25 g
Flampunkt 300 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning Max 5%.
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek Pärlstorlek (vanligtvis): 50 till 150 mikron
Brytningsindex 1.49
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.