Läs mer
Poly(metylmetakrylat), ungefär. M.W. 15000 (GPC)
Produktkod. 10541641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10541641 50 g Plastflaska 50g
10164400 100 g Plastflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10541641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190690500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9011-14-7
Molekylformel (C5H8O2)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00134349
InChI-nyckel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metyl-l-oxopropan-2-yl
LEDER COC(=O)C(C)(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(methyl methacrylate)
Färg Vitt
Namnnotering Genomsnittligt M.W. 15000 (GPC)
Fysisk form Pärlor
Linjär formel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Densitet 1.18
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, bensen, kloroform, mek, thf
Kvantitet 50 g
Flampunkt >250 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 3% max.
Förpackning Plastflaska
Partikelstorlek Pärlstorlek (vanligtvis): 10 till 100 mikron
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.