Läs mer
Poly(metylmetakrylat), sek. stativ, ca. MW 90 000, fina granulat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10731841 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731841 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 10731841 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178780250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1446.63 SEK
    1298.65 SEK / 25g
    Save 147.98 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(methyl methacrylate)
Färg Vitt
Namnnotering M.W. 93300
CAS 9011-14-7
Fysisk form Pärlor
Smältpunkt >150,0 °C
Molekylformel (C5H8O2)n
Linjär formel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
MDL-nummer MFCD00134349
Densitet 1.18
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i aceton, bensen, kloroform, mek, thf
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C(C)(-*)C-*
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metyl-l-oxopropan-2-yl
Molekylvikt (g/mol) NaN
Flampunkt 303 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning Max 5%.
Förpackning Glasflaska
Partikelstorlek Pärlstorlek (vanligtvis): 50 till 150 mikron
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.