Läs mer
Poly(metylmetakrylat)
Produktkod. 11335038
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335038 50 g 50g
11325038 250 g 250g
11345038 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043982.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Poly(metylmetakrylat) används i linser till exteriörbelysning av bil- och fordonskomponenter som märken, ratt, varvräknarkåpor, varningstrianglar och paneler. Det är i form av ark som används i splittersäkra paneler för att bygga fönster, takfönster, skottsäkra säkerhetsbarriärer, badkar, LCD-skärmar, möbler och många andra applikationer. Den används som matris i laserfärgdopade organiska solid-state gain media för avstämbara solid state färglasrar. Vidare används den som en sköld för att stoppa betastrålning som emitteras från radioisotoper, som dosimeteranordningar under gammabestrålningsprocessen och som ett dispergeringsmedel för keramiska pulver för att stabilisera kolloidala suspensioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9011-14-7
Molekylformel (C5H8O2)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00134349
InChI-nyckel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 1-metoxi-2-metyl-l-oxopropan-2-yl
LEDER COC(=O)C(C)(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (methyl methacrylate)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Smältpunkt >150 °C
Löslighetsinformation Löslig i tetrahydrofuran, toluen, cyklohexanon, etylacetat och kloroform. Olöslig i vatten, alkoholer och alifatiska kolväten.
Kvantitet 50 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.