Läs mer
Poly(metylmetakrylat)
Beskrivning
Poly(metylmetakrylat) används i linser till exteriörbelysning av bil- och fordonskomponenter som märken, ratt, varvräknarkåpor, varningstrianglar och paneler. Det är i form av ark som används i splittersäkra paneler för att bygga fönster, takfönster, skottsäkra säkerhetsbarriärer, badkar, LCD-skärmar, möbler och många andra applikationer. Den används som matris i laserfärgdopade organiska solid-state gain media för avstämbara solid state färglasrar. Vidare används den som en sköld för att stoppa betastrålning som emitteras från radioisotoper, som dosimeteranordningar under gammabestrålningsprocessen och som ett dispergeringsmedel för keramiska pulver för att stabilisera kolloidala suspensioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly (methyl methacrylate) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | >150 °C |
| Kvantitet | 1 kg |
| Löslighetsinformation | Löslig i tetrahydrofuran, toluen, cyklohexanon, etylacetat och kloroform. Olöslig i vatten, alkoholer och alifatiska kolväten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.