Läs mer
Poly[methylene(polyphenyl Isocyanate)] (Mn~340-400), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly[methylene(polyphenyl Isocyanate)] |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2 |
| Formel vikt | 149.0477 |