Läs mer
Poly(metylhydrosiloxan), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383586
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383586 1000 g 1kg
11363586 50 g 50g
11373586 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14561.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63148-57-2 | (CH4OSi)n
Poly(metylhydrosiloxan) används vid reduktion av estrar till alkoholer, katalyserad av en kombination av titanocendiklorid och antingen n-BuLi eller EtMgBr. Det är ett säkrare alternativ till trietoxisilan, B22063, för reduktion av fosfinoxider till fosfiner, katalyserad av Ti(Oi-Pr)4. Det används också i grönare aminsyntes genom reduktiv aminering som ett alternativ till borhydrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-57-2
Molekylformel (CH4OSi)n
MDL-nummer MFCD00084478
InChI-nyckel QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl hydrogen polysiloxane; PMHS
LEDER C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(methylhydrosiloxane)
Densitet 1.006
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Kvantitet 1000 g
Formel vikt ca 1900
Flampunkt 204°C (399°F)
Brytningsindex 1.398
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.