Läs mer
Poly(metylhydrosiloxan), trimetylsilylterminerad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11956011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956011 25 mL 25ml
11966011 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440100250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63148-57-2 | (CH4OSi)n
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63148-57-2
Molekylformel (CH4OSi)n
MDL-nummer MFCD00084478
InChI-nyckel QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(methylhydrosiloxane)
Densitet 1.0060g/mL, 1.006
Flampunkt 204°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3H9OSi-(CH4OSi)n-CH3H9Si
Kvantitet 25 mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.