Läs mer
Poly(N-vinylkarbazol), sekundär standard, W.W. 135 6000, M.N. 56,400
Produktkod. 10700985 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10700985 25 g 25g
10367431 5 g 5g
10624872 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10700985 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329690250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25067-59-8
Molekylformel (C14H11N)n
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD00134336
InChI-nyckel KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
LEDER *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(N-vinylcarbazole)
Färg Vitt
Namnnotering Sekundär standard
Fysisk form Kristallint pulver
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 3% max.
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.683
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i bensen, kloroform, diklormetan, dioxan, THF, toluen
IUPAC-namn 9-etenylkarbazol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.