Läs mer
Cole-Parmer™ Poly-Net™ Närmaskigt skyddsnät av polyeten med hög densitet
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Passar säkert över de flesta labbkärl med liten och stor diameter
- Absorberar stötar och minskar brott
- Skyddar mot flygande glas
- Detta tåliga, högdensitets-polyeten (HDPE) fjädrande skyddsnät passar tätt över laboratorieglasföremål för att absorbera stötar, minska brott och skydda mot flygande glas
- Klipp helt enkelt till önskad längd för att passa de flesta kärl
- Använd mindre diameterstorlekar för instrument som termometrar, pipetter, elektroder, rör och sprutor
- Använd större diameterstorlekar för flaskor, flaskor, bägare, trattar och kolonner
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Poly-Net Skyddsnät |
| Färg | Orange |
| Temperatur (engelska) Max. | 175 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 80 °C |
| För användning med (applikation) | Ger skydd för laboratorieglas |
| Material | Polyeten |