Läs mer
Poly(propylenglykol), genomsnittlig M.W. 2.000
Produktkod. 10740701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10740701 500 g Glasflaska 500g
10256963 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10740701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192185000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-69-4
Molekylformel (C3H6O)n
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00084446
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-namn 2-(2-hydroxipropoxi)propan-1-ol
LEDER [H]OC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(propylene glycol)
Färg Vitt till grått
Namnnotering Genomsnittligt M.W. 2 000
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Syravärde 0,1 mg KOH/g max.
Kokpunkt 200,0 °C
Smältpunkt -31,0 °C
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kvantitet 500 g
Flampunkt 230 °C
Hydroxylvärde 53 till 58 mg KOH/g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Brytningsindex 1,4495 till 1,4515
Viskositet 300 mm2/s (25 °C)
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig.
Vatten 0,15% Max.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.