Läs mer
Poly(propylene glycol), average M.W. 425
Produktkod. 10338190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10338190 250 g Glasflaska 250g
10154400 5 g Glass bottle 5g
10479890 500 g Glasflaska 500g
11916981 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10338190 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 192152500
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-69-4
Molekylformel (C3H6O)n
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00084446
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-namn 2-(2-hydroxipropoxi)propan-1-ol
LEDER [H]OC(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(propylene glycol)
Namnnotering Average M.W. 425
Kokpunkt 200.0°C
Smältpunkt -25.0°C
Linjär formel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Densitet 1.0000g/mL, 1
Löslighetsinformation Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Kvantitet 250 g
Flampunkt 185°C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4465 to 1.4505
Viskositet 80 mm2/s (25°C)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.