Läs mer
Poly(propylene glycol) average Mn 400, BLD Pharm™
Produktkod. 30945262
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30945262 500 g 500g
30934685 25 g 25g
30942388 1 kg 1kg
30940476 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30945262 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD148603500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Average Mn 400
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(propylene glycol) average Mn 400
CAS 25322-69-4
Molekylformel C3nH6n+2On+1
MDL-nummer MFCD00084446
Kvantitet 500 g
LEDER NONE