Läs mer
Poly(sodium-p-styrenesulfonate), average M.W. 70.000
Produktkod. p-186478 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10012830
Brand: Thermo Scientific Acros 222270050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25704-18-1
Molekylformel (C8H7NaO3S)n
Molekylvikt (g/mol) 184.21
MDL-nummer MFCD00084449
InChI-nyckel MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
LEDER [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(sodium-p-styrenesulfonate)
Färg Tan till vitt
Namnnotering Average M.W. 70.000
Fysisk form Pulver
Linjär formel [-CH2CH(C6H4SO3Na)-]n
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower glycerols
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-etenylbensen-1-sulfonsyra
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.