Läs mer
Polystyren, genomsnittlig M.W. 260,000
Produktkod. 10657744 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657744 100 g Glasflaska 100g
10337790 25 g Glasflaska 25g
10636002 500 g Glasflaska 500g
10002380 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10657744 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178891000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    776.73 SEK
    697.65 SEK / 100g
    Save 79.08 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-53-6
Molekylformel (C8H8)n
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00084450
InChI-nyckel PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
LEDER *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(styrene)
Fysisk form Pellets
Smältpunkt 93,0 °C
Linjär formel [-CH2CH(C6H5)-]n
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Merck Index 14, 8860
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i etylbensen, metylisobutylketon, THF, bensen, toluen, pyridin, metylenklorid
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn styren
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5916
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.