Läs mer
Poly(styrene-divinylbenzene), 1% cross-linked, 100-200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389418
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11389418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043292.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Poly(styren-divinylbensen) används i kromatografiskt separationsmedium. Det används också för att ta bort fenolhämmare: hydrokinon, hydrokinonmonometyleter och tert-butylkatekol. Det används ofta som kolonnpackningsmaterial vid vätskekromatografi för separation av både organiska och oorganiska joner. Styren-divinylbensensampolymer används i oorganisk spåranalys för fastfasextraktionsförkoncentration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-70-7
Molekylformel C24H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 409.48
MDL-nummer 9003-70-7
InChI-nyckel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
IUPAC-namn 1,2-bis(ethenyl)benzene;styrene
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (styrene-divinylbenzene)
Namnnotering 1% cross-linked
Fysisk form Beads
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 100 g
Maskstorlek 100 to 200 Mesh
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.