Läs mer
Poly(styren-divinylbensen), 1% tvärbunden, 100-200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399418
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399418 25 g 25g
11379418 5 g 5g
11389418 100 g 100g
11346219 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11399418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043292.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9003-70-7 | Molekylformel: C24H27NO5 | Molekylvikt: 409,48 g/mol
Poly(styren-divinylbensen) används i kromatografiskt separationsmedium. Det används också för borttagning av fenolinhibitorer: hydrokinon, hydrokinonmonometyleter och tert-butylkatekol. Det används i stor utsträckning som kolonnpackningsmaterial i vätskekromatografi för separation av både organiska och oorganiska joner. Styren-divinylbensenkopolymer används i oorganisk spåranalys för förkoncentration av fastfasextraktion.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9003-70-7
Molekylformel C24H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 409.48
MDL-nummer 9003-70-7
InChI-nyckel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
IUPAC-namn 1,2-bis(etenyl)bensen;styren
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Poly (styrene-divinylbenzene)
Namnnotering 1 % korslänkad
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
Maskstorlek 100 till 200 mesh
Odör Luktfritt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.