Läs mer
Poly(styren-divinylbensen), 2 % tvärbundet, 200–400 nät
Produktkod. 11459930
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459930 500 g 500g
11439930 25 g 25g
11449930 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044708.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Beredning av Merrifield-typhartser | CAS: 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409,48 g/mol
Styren-divinylbensensampolymer används som förpackningsmaterial (fast fas) för att bestämma föroreningen av grundvatten med hjälp av fastfasextraktionsbaserad metod. Det används i stor utsträckning som kolonnpackningsmaterial vid vätskekromatografi för separation av både organiska och oorganiska joner.3 Styren-divinylbensensampolymer används i oorganisk spåranalys för fastfasextraktionsförkoncentration.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9003-70-7
Molekylformel C24H27NO5
Molekylvikt (g/mol) 409.48
MDL-nummer 9003-70-7
InChI-nyckel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
Synonym styrene/divinylbenzen, divinylbenzene-styrene, styrene divinylbenzene, styrene-divinylbenzene, styrene/divinylbenzene, styrene-divinyl benzene, benzene, diethenyl-, polymer with ethenylbenzene, brominated, st dvb, divinylbenzene; styrene, 1,2-diethenylbenzene; styrene
PubChem CID 174664
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (styrene-divinylbenzene)
Namnnotering 2 % korslänkade
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn 1,2-bis(etenyl)bensen;styren
Maskstorlek 200 till 400 mesh
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.