Läs mer
Poly(styren-divinylbensen), aminometylerad, 1% tvärbunden, 100-200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478580
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478580 5 g 5g
11458580 25 g 25g
11468580 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044392.06
Request Bulk or Custom Format
Bildning av amidgrupper med hjälp av Boc-strategi, som ett rensningsharts
Poly(styren-divinylbensen), aminometylerad, 1% tvärbunden, 100-200 mesh används vid bildning av amidgrupper med användning av Boc-strategi. som rensningsharts. C
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89551-24-6
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00146442
InChI-nyckel WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC-namn fenylmetanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (styrene-divinylbenzene)
Namnnotering Aminomethylated, 1% cross-linked
Fysisk form Pulver
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 5 g
Maskstorlek 100 to 200 Mesh
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.