Läs mer
Poly(styrensulfonsyra), M.W. 75 000, 30 % med avslutning på AQ. Soln.
Beskrivning
Poly(styrensulfonsyra) används för att mjukgöra vatten och ta bort hårda joner som kalcium och magnesium. Inom det medicinska området används det som kaliumbindare vid akuta och kroniska njursjukdomar. Dess natriumsalt används som en superplastifierare i cement, som ett färgförbättrande medel för bomull, som protonbytesmembran i bränslecellstillämpningar. Det fungerar som en fast syrakatalysator i organisk syntes. Det är ett antistatiskt harts som används för elektrografiska och elektrofotografiska substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Poly (styrene sulfonic acid) |
| Namnnotering | M.W. 75,000 |
| Färg | Bärnsten |
| Densitet | 1.1 g/mL |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2584 |
| Löslighetsinformation | Miscible with water,ethanol,methanol,lower alcohols and glycols. |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 30% w/v aq. soln. |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
- Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aqueous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Poly(styrene sulfonic acid)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.