Läs mer
Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aq. soln.
Produktkod. 11345377
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345377 500 g 500g
11335377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11345377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042653.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28210-41-5
Poly(styrensulfonsyra) används för att mjukgöra vatten och ta bort hårda joner som kalcium och magnesium. Inom det medicinska området används det som kaliumbindare vid akuta och kroniska njursjukdomar. Dess natriumsalt används som en superplastifierare i cement, som ett färgförbättrande medel för bomull, som protonbytesmembran i bränslecellstillämpningar. Det fungerar som en fast syrakatalysator i organisk syntes. Det är ett antistatiskt harts som används för elektrografiska och elektrofotografiska substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28210-41-5
MDL-nummer MFCD00165973
Synonym 4-styrenesulfonic acid, polystyrene sulfonate, tolevamer, styrene-4-sulphonic acid, 4-vinylbenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl, poly 4-vinylbenzenesulfonic acid, tolevamer inn, poly styrene sulfonic acid sodium salt, unii-zsl2fb6gxn
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly (styrene sulfonic acid)
Namnnotering M.W. 75,000
Färg Bärnsten
Densitet 1.1 g/mL
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2584
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,methanol,lower alcohols and glycols.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 30% w/v aq. soln.
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.