Läs mer
Poly(styrensulfonsyra) natriumsalt, M.W. 500,000
Produktkod. 15456695
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456695 100 g 100g
15446695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045050.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184,21 g/mol
Poly(styrensulfonsyra)natriumsalt används i superplastifierare i cement, jonbytarhartser, membran i bränsleceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25704-18-1
Molekylformel (C8H7NaO3S)n
Molekylvikt (g/mol) 184.21
MDL-nummer MFCD00084449
InChI-nyckel MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
IUPAC-namn 4-etenylbensensulfonsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Namnnotering M.W. 500,000
Färg Brun till vit
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten och sänker glykolvärdet.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.