Läs mer
Poly(styrensulfonsyra) natriumsalt, M.W. 70,000
Produktkod. 15466375
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466375 250 g 250g
15456375 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041688.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184,21 g/mol
Poly(styrensulfonsyra)natriumsalt används som polyelektrolyt. Det används också som elektriskt ledande och antistatiskt harts för elektrografiska och elektrofotografiska substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25704-18-1
Molekylformel (C8H7NaO3S)n
Molekylvikt (g/mol) 184.21
MDL-nummer MFCD00084449
InChI-nyckel MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
IUPAC-namn 4-etenylbensensulfonsyra;molekylärt väte;natrium
LEDER [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt
Namnnotering M.W. 70,000
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, lägre alkoholhalter, glykoler.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.