Läs mer
Poly(tetrafluoreten), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10183810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
5g
Produktkod. 10183810
Brand: Thermo Scientific Acros 178932500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-84-0
Molekylformel (C2F4)n
Molekylvikt (g/mol) NaN
MDL-nummer MFCD00084455
Synonym PTFE
LEDER FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poly(tetrafluoroethylene)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Linjär formel (-CF2CF2-)n
Densitet 2.0000g/mL
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.