Läs mer
Poly(tetrafluoretylen), TRC
Produktkod. 30454866
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30454866 250 mg
1 options
Produktkod. 30454866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT747500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polytetrafluoroethylene
CAS 9002-84-0
Molekylformel (CF2CF2)n
Kvantitet 250 mg
Synonym PTFE
Molekylvikt (g/mol) 100.02