Läs mer
Poly(tetrafluoretylen), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polytetrafluoroethylene |
| CAS | 9002-84-0 |
| Molekylformel | (CF2CF2)n |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | PTFE |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.02 |